missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human NAIF1 Protein

A cDNA sequence encoding the NAIF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12786-100ug

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15911539

  • 1735.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

203245
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAVPAKK RKMNFSEREV EIIVEELELK KHLLVNHFNA GVPLAAKSAA WHGILRRVNA VATCRRELPE VKKKWSDLKT EVRRKVAQVR AAVEGGEAPG PTEEDGAGGP GTGGGSGGGG PAVAPVLLTP MQQRICNLLG EATIISLPST TEIHPVALGP SATAAAATVT LTQIPTETTY HTLEEGVVEY CTAEAPPPLP PETPVDMMAQ HADTSVKPQA LKSRIALNSA KLIQEQRVTN LHVKEIAQHL EQQNDLLQMI RRSQEVQACA QERQAQAMEG TQAALSVLIQ VLRPMIKDFR RYLQSNTANP APASDPGQVA QNGQPDSIIQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
NAIF1 Protein
Research Use Only
NAIF1
Human
His
NAIF1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote