Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAIF1 Protein
A cDNA sequence encoding the NAIF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 203245
Name NAIF1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol NAIF1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15931539
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12786-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15921539
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12786-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15911539
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12786-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
203245
Research Use Only
NAIF1
Human
His
NAIF1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT.
NAIF1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAVPAKK RKMNFSEREV EIIVEELELK KHLLVNHFNA GVPLAAKSAA WHGILRRVNA VATCRRELPE VKKKWSDLKT EVRRKVAQVR AAVEGGEAPG PTEEDGAGGP GTGGGSGGGG PAVAPVLLTP MQQRICNLLG EATIISLPST TEIHPVALGP SATAAAATVT LTQIPTETTY HTLEEGVVEY CTAEAPPPLP PETPVDMMAQ HADTSVKPQA LKSRIALNSA KLIQEQRVTN LHVKEIAQHL EQQNDLLQMI RRSQEVQACA QERQAQAMEG TQAALSVLIQ VLRPMIKDFR RYLQSNTANP APASDPGQVA QNGQPDSIIQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.