Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MRM1 Protein
A cDNA sequence encoding the MRM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | MRM1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15911359
|
enQuireBio™
QP12728-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15991349
|
enQuireBio™
QP12728-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15901359
|
enQuireBio™
QP12728-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
MRM1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MRM1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 30% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSHAARHG ERPGGEELSR LLLDDLVPTS RLELLFGMTP CLLALQAARR SVARLLLQAG KAGLQGKRAE LLRMAEARDI PVLRPRRQKL DTMCRYQVHQ GVCMEVSPLR PRPWREAGEA SPGDDPQQLW LVLDGIQDPR NFGAVLRSAH FLGVDKVITS RRNSCPLTPV VSKSSAGAME VMDVFSTDDL TGFLQTKAQQ GWLVAGTVGC PSTEDPQSSE IPIMSCLEFL WERPTLLVLG NEGSGLSQEV QASCQLLLTI LPRRQLPPGL ESLNVSVAAG ILLHSICSQR KGFPTEGERR QLLQDPQEPS ARSEGLSMAQ HPGLSSGPEK ERQNEG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |