Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MPZL1 Protein
A cDNA sequence encoding the MPZL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name MPZL1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15921349
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12725-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15901349
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12725-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15911349
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12725-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
MPZL1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MPZL1 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLEVYTPK EIFVANGTQG KLTCKFKSTS TTGGLTSVSW SFQPEGADTT VSFFHYSQGQ VYLGNYPPFK DRISWAGDLD KKDASINIEN MQFIHNGTYI CDVKNPPDIV VQPGHIRLYV VEKENLPV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.