missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human MOCS2 Protein

A cDNA sequence encoding the MOCS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12715-10ug

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15911319

  • 203.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

4338
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMSSL EISSSCFSLE TKLPLSPPLV EDSAFEPSRK DMDEVEEKSK DVINFTAEKL SVDEVSQLVI SPLCGAISLF VGTTRNNFEG KKVISLEYEA YLPMAENEVR KICSDIRQKW PVKHIAVFHR LGLVPVSEAS IIIAVSSAHR AASLEAVSYA IDTLKAKVPI WKKEIYEESS TWKGNKECFW ASNS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
MOCS2 Protein
Research Use Only
MOCS2
Human
His
The MOCS2 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 50% glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote