Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MOCS2 Protein
A cDNA sequence encoding the MOCS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 4338
Name MOCS2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol MOCS2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15921319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12715-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15911319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12715-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15901319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12715-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
4338
Research Use Only
MOCS2
Human
His
The MOCS2 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 50% glycerol.
MOCS2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMSSL EISSSCFSLE TKLPLSPPLV EDSAFEPSRK DMDEVEEKSK DVINFTAEKL SVDEVSQLVI SPLCGAISLF VGTTRNNFEG KKVISLEYEA YLPMAENEVR KICSDIRQKW PVKHIAVFHR LGLVPVSEAS IIIAVSSAHR AASLEAVSYA IDTLKAKVPI WKKEIYEESS TWKGNKECFW ASNS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.