Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMP2 Protein
A cDNA sequence encoding the MMP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name MMP2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15911299
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12708-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15991289
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12708-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15901299
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12708-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
MMP2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MMP2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFYNFFP RKPKWDKNQI TYRIIGYTPD LDPETVDDAF ARAFQVWSDV TPLRFSRIHD GEADIMINFG RWEHGDGYPF DGKDGLLAHA FAPGTGVGGD SHFDDDELWT LGEGQVVRVK YGNADGEYCK FPFLFNGKEY NSCTDTGRSD GFLWCSTTYN FEKDGKYGFC PHEALFTMGG NAEGQPCKFP FRFQGTSYDS CTTEGRTDGY RWCGTTEDYD RDKKYGFCPE TAMSTVGGNS EGAPCVFPFT FLGNKYESCT SAGRSDGKMW CATTANYDDD RKWGFCPDQG YSLFLVAAHE FGHAMGLEHS QDPGALMAPI YTYTKNFRLS QDDIKGIQEL YGASPDIDLG TGPTPTLGPV TPEICKQDIV FDGIAQIRGE IFFFKDRFIW RTVTPRDKPM GPLLVATFWP ELPEKIDAVY EAPQEEKAVF FAGNEYWIYS ASTLERGYPK PLTSLGLPPD VQRVDAAFNW SKNKKTYIFA GDKFWRYNEV KKKMDPGFPK LIADAWNAIP DNLDAVVDLQ GGGHSYFFKG AYYLKLENQS LKSVKFGSIK SDWLGC
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.