Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIF / GLIF Protein
Artikelnummer. 15972968
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 15972968
Marke: enQuireBio™ QP10174ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Human MIF / GLIF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002406.1
Gen-ID (Entrez) 4282
Name MIF / GLIF Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Gensymbol MIF
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Biologische Aktivität The specific activity is determined by binding rhCD74 in a functional ELISA.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MPMFIVNTNV PRASVPDGFL SELTQQLAQA TGKPPQYIAV HVVPDQLMAF GGSSEPCALC SLHSIGKIGG AQNRSYSKLL CGLLAERLRI SPDRVYINYY DMNAANVGWN NSTFALEHHH HHH
Puffer 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.