Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIF / GLIF Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002406.1 |
Gen-ID (Entrez) | 4282 |
Name | MIF / GLIF Protein |
Menge | 250 μg |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Gensymbol | MIF |
Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
Biologische Aktivität | The specific activity is determined by binding rhCD74 in a functional ELISA. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human MIF / GLIF Protein >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur