Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MESDC1 Protein
A cDNA sequence encoding the MESDC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name MESDC1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15911209
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12680-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15901209
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12680-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15991199
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12680-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
MESDC1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MESDC1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASGSAG KPTGEAASPA PASAIGGASS QPRKRLVSVC DHCKGKMQLV ADLLLLSSEA RPVLFEGPAS SGAGAESFEQ CRDTIIARTK GLSILTHDVQ SQLNMGRFGE AGDSLVELGD LVVSLTECSA HAAYLAAVAT PGAQPAQPGL VDRYRVTRCR HEVEQGCAVL RATPLADMTP QLLLEVSQGL SRNLKFLTDA CALASDKSRD RFSREQFKLG VKCMSTSASA LLACVREVKV APSELARSRC ALFSGPLVQA VSALVGFATE PQFLGRAAAV SAEGKAVQTA ILGGAMSVVS ACVLLTQCLR DLAQHPDGGA KMSDHRERLR NSACAVSEGC TLLSQALRER SSPRTLPPVN SNSVN
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.