Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MEOX2 Protein
A cDNA sequence encoding the MEOX2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | MEOX2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921199
|
enQuireBio™
QP12677-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15901199
|
enQuireBio™
QP12677-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911199
|
enQuireBio™
QP12677-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
MEOX2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MEOX2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol and 2mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRKERTAF TKEQIRELEA EFAHHNYLTR LRRYEIAVNL DLTERQVKVW FQNRRMKWKR VKGGQQGAAA REKELVNVKK GTLLPSELSG IGAATLQQTG DSIANEDSHD SDHSSEHAHL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |