missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Megalin/LRP-2 (C3) Protein Artikelnummer.: 18743429
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

R&D Systems™ Recombinant Human Megalin/LRP-2 (C3) Protein

Artikelnummer. 18743429
Quantity: 20μg
Click to view available options
:
Quantity: 20μg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18743429

Marke: R&D Systems™ 9578LR020

Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

R&D Systems™ Recombinant Human Megalin/LRP-2 (C3) Protein CF is a large type I transmembrane cell surface protein.

The Recombinant Human Megalin/LRP-2 (C3) Protein is derived from NS0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P98164
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flow Cytometry
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
Gen-ID (Entrez) 4036
Molekulargewicht 47 kDa
Name calcium sensor protein, DBS, DBSlow-density lipoprotein receptor-related protein 2, EC 1.1.2.3, EC 3.4.21.9, Glycoprotein 330, GP330, Heymann nephritis antigen homolog, low density lipoprotein receptor-related protein 2, LRP2, LRP-2, megalin
Menge 20μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Megalin/LRP2 protein Glu2698-Gly3110,with a C-terminal 6-His tag
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <1.0 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekonstitution Reconstitute at 250μg/mL in PBS.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >85%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
R&D Systems™ Recombinant Human Megalin/LRP-2 (C3) Protein >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt