Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MED1 Protein
Artikelnummer. 16079560
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16079560
Marke: enQuireBio™ QP7584ec50ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MED1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004765.2
Gen-ID (Entrez) 5469
Name MED1 Protein
Menge 50 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol MED1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz FGEEYFDESS QSGDNDDFKG FASQALNTLG VPMLGGDNGE TKFKGNNQAD TVDFSIISVA GKALAPADLM EHHSGSQGPL LTTGDLGKEK TQKRVKEGNG TSNSTLSGPG LDSKPGKRSR TPSNDGKSKD KPPKRKKADT EGKSPSHSSS NRPF
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.