Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MED1 Protein
Artikelnummer. 16029560
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16029560
Marke: enQuireBio™ QP7584ec100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MED1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004765.2
Gen-ID (Entrez) 5469
Name MED1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol MED1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz FGEEYFDESS QSGDNDDFKG FASQALNTLG VPMLGGDNGE TKFKGNNQAD TVDFSIISVA GKALAPADLM EHHSGSQGPL LTTGDLGKEK TQKRVKEGNG TSNSTLSGPG LDSKPGKRSR TPSNDGKSKD KPPKRKKADT EGKSPSHSSS NRPF
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.