Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MCEE Protein
A cDNA sequence encoding the MCEE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 84693 |
---|---|
Name | MCEE Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | MCEE |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15981139
|
enQuireBio™
QP12659-5ug |
5 μg |
141.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15971139
|
enQuireBio™
QP12659-20ug |
20 μg |
219.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15961139
|
enQuireBio™
QP12659-1mg |
1 mg |
4020.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
84693 | |
Research Use Only | |
MCEE | |
Human | |
His | |
The MCEE protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 1mM DTT, 0.1mM PMSF and 10% glycerol. |
MCEE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQVTGSVWNL GRLNHVAIAV PDLEKAAAFY KNILGAQVSE AVPLPEHGVS VVFVNLGNTK MELLHPLGRD SPIAGFLQKN KAGGMHHICI EVDNINAAVM DLKKKKIRSL SEEVKIGAHG KPVIFLHPKD CGGVLVELEQ A | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |