Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAVS Protein
A cDNA sequence encoding the MAVS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name MAVS Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15911119
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12652-1UG
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15931119
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12652-5UG
5 μg
203.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15921119
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12652-50UG
50 μg
1735.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
MAVS Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MAVS solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPFAEDK TYKYICRNFS NFCNVDVVEI LPYLPCLTAR DQDRLRATCT LSGNRDTLWH LFNTLQRRPG WVEYFIAALR GCELVDLADE VASVYQSYQP RTSDRPPDPL EPPSLPAERP GPPTPAAAHS IPYNSCREKE PSYPMPVQET QAPESPGENS EQALQTLSPR AIPRNPDGGP LESSSDLAAL SPLTSSGHQE QDTELGSTHT AGATSSLTPS RGPVSPSVSF QPLARSTPRA SRLPGPTGSV VSTGTSFSSS SPGLASAGAA EGKQGAESDQ AEPIICSSGA EAPANSLPSK VPTTLMPVNT VALKVPANPA SVSTVPSKLP TSSKPPGAVP SNALTNPAPS KLPINSTRAG MVPSKVPTSM VLTKVSASTV PTDGSSRNEE TPAAPTPAGA TGGSSAWLDS SSENRGLGSE LSKPGVLASQ VDSPFSGCFE DLAISASTSL GMGPCHGPEE NEYKSEGTFG IHVAENPSIQ LLEGNPGPPA DPDGGPRPQA DRKFQEREVP CHRPSP
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.