Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mast cell carboxypeptidase A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mast cell carboxypeptidase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
187.00 CHF - 2280.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001861.2
Gen-ID (Entrez) 1359
Name Mast cell carboxypeptidase A Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15948259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5856-EC-100UG
100 μg
505.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15968259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5856-EC-1MG
1 mg
2280.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15958259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5856-EC-10UG
10 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15978259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5856-EC-200UG
200 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15988259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5856-EC-500UG
500 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15998259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5856-EC-50UG
50 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Spezifikation
NP_001861.2
Mast cell carboxypeptidase A Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
1359
Research Use Only
CPA3
Recombinant Protein
E. coli
IPGRHSYAKY NNWEKIVAWT EKMMDKYPEM VSRIKIGSTV EDNPLYVLKI GEKNERRKAI FTDCGIHARE WVSPAFCQWF VYQATKTYGR NKIMTKLLDR MNFYILPVFN VDGYIWSWTK NRMWRKNRSK NQNSKCIGTD LNRNFNASWN SIPNTNDPCA DNYRGSAPES EKETKAVTNF IRSHLNEIKV YITFHSYSQM LLFPYGYTSK LPPNHEDLAK VAKIGTDVLS TRYETRYIYG PIESTIYPIS GSSLDWAYDL GIKHTFAFEL RDKGKFGFLL PESRIKPTCR ETMLAVKFIA KYILKHTS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.