Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPK1 Protein
A cDNA sequence encoding the MAPK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3270.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 5594 |
---|---|
Name | MAPK1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | MAPK1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15941079
|
enQuireBio™
QP12639-HIS-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15931079
|
enQuireBio™
QP12639-HIS-25UG |
25 μg |
203.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911079
|
enQuireBio™
QP12639-EC-100UG |
100 μg |
1590.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15921079
|
enQuireBio™
QP12639-HIS-1MG |
1 mg |
3270.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
5594 | |
Research Use Only | |
MAPK1 | |
Human | |
His | |
MAPK1 is supplied containing 50mM Tris-HCL, 150mM NaCl, 2mM DTT, pH 8.0, 100 Units*/mg. |
MAPK1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAAAAAGAG PEMVRGQVFD VGPRYTNLSY IGEGAYGMVC SAYDNVNKVR VAIKKISPFE HQTYCQRTLR EIKILLRFRH ENIIGINDII RAPTIEQMKD VYIVQDLMET DLYKLLKTQH LSNDHICYFL YQILRGLKYI HSANVLHRDL KPSNLLLNTT CDLKICDFGL ARVADPDHDH TGFLTEYVAT RWYRAPEIML NSKGYTKSID IWSVGCILAE MLSNRPIFPG KHYLDQLNHI LGILGSPSQE DLNCIINLKA RNYLLSLPHK NKVPWNRLFP NADSKALDLL DKMLTFNPHK RIEVEQALAH PYLEQYYDPS DEPIAEAPFK FDMELDDLPK EKLKELIFEE TARFQPGYRS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |