Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAGEA4 Protein
A cDNA sequence encoding the MAGEA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3270.00 CHF
Spezifikation
Name | MAGEA4 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15931029
|
enQuireBio™
QP12623-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15921029
|
enQuireBio™
QP12623-25UG |
25 μg |
203.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911029
|
enQuireBio™
QP12623-1MG |
1 mg |
3270.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
MAGEA4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MAGEA4 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8 and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSEQKSQHC KPEEGVEAQE EALGLVGAQA PTTEEQEAAV SSSSPLVPGT LEEVPAAESA GPPQSPQGAS ALPTTISFTC WRQPNEGSSS QEEEGPSTSP DAESLFREAL SNKVDELAHF LLRKYRAKEL VTKAEMLERV IKNYKRCFPV IFGKASESLK MIFGIDVKEV DPTSNTYTLV TCLGLSYDGL LGNNQIFPKT GLLIIVLGTI AMEGDSASEE EIWEELGVMG VYDGREHTVY GEPRKLLTQD WVQENYLEYR QVPGSNPARY EFLWGPRALA ETSYVKVLEH VVRVNARVRI AYPSLREAAL LEEEEGV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |