Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human M6PR Protein
A cDNA sequence encoding the M6PR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name M6PR Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15921009
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12616-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15901009
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12616-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15911009
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12616-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
M6PR Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The M6PR solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTEEKTCD LVGEKGKESE KELALVKRLK PLFNKSFEST VGQGSDTYIY IFRVCREAGN HTSGAGLVQI NKSNGKETVV GRLNETHIFN GSNWIMLIYK GGDEYDNHCG KEQRRAVVMI SCNRHTLADN FNPVSEERGK VQDCFYLFEM DSSLACSPEI SH
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.