missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human M-CSF Protein

Artikelnummer. 18767448
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 μg
5 μg
500 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18767448

Marke: R&D Systems™ 216MC01M

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

Measured in a cell proliferation assay using M-NFS-60 mouse myelogenous leukemia lymphoblast cells. Nakoinz, I. et al. (1990) J. Immunol. 145:860. The ED50 for this effect is 0.5-1.5 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_757350
Charakterisierung Bioactivity
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 1435
Molekulargewicht 18.5kDa (monomer)
Menge 1 mg
Quelle E. coli-derived human M-CSF protein Glu33-Ser190,with an N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <1.0EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias colony stimulating factor 1 (macrophage), CSF1, CSF-1, Lanimostim, macrophage colony stimulating factor, macrophage colony-stimulating factor 1, MCSF, M-CSF, MCSFlanimostim,mgC31930
Gensymbol CSF1
Produkttyp Recombinant Protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekonstitution Reconstitute at 50 to 500μg/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt