Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human M-CSF / CSF-1 Protein
A DNA sequence encoding the Human M-CSF / CSF-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10351-ec-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15973588
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_000748.3
M-CSF / CSF-1 Protein
Research Use Only
CSF1
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine M-NFS-60 cells is less than 1 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 106 IU/mg.
Human
Untagged
0. 2um filtered PBS, pH7.4, lyophilized
1435
100 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
EEVSEYCSHM IGSGHLQSLQ RLIDSQMETS CQITFEFVDQ EQLKDPVCYL KKAFLLVQDI MEDTMRFRDN TPNAIAIVQL QELSLRLKSC FTKDYEEHDK ACVRTFYETP LQLLEKVKNV FNETKNLLDK DWNIFSKNCN NSFAECSSQG HERQSEGS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.