Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LYG2 Protein
A cDNA sequence encoding the LYG2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name LYG2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15920969
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12604-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15900969
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12604-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15910969
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12604-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
LYG2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The LYG2 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSYPFSHS MKPHLHPRLY HGCYGDIMTM KTSGATCDAN SVMNCGIRGS EMFAEMDLRA IKPYQTLIKE VGQRHCVDPA VIAAIISRES HGGSVLQDGW DHRGLKFGLM QLDKQTYHPV GAWDSKEHLS QATGILTERI KAIQKKFPTW SVAQHLKGGL SAFKSGIEAI ATPSDIDNDF VNDIIARAKF YKRQSF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.