Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LSM1 Protein
A cDNA sequence encoding the LSM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | LSM1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920919
|
enQuireBio™
QP12589-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910919
|
enQuireBio™
QP12589-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15900919
|
enQuireBio™
QP12589-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
LSM1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The LSM1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNYMPGTASL IEDIDKKHLV LLRDGRTLIG FLRSIDQFAN LVLHQTVERI HVGKKYGDIP RGIFVVRGEN VVLLGEIDLE KESDTPLQQV SIEEILEEQR VEQQTKLEAE KLKVQALKDR GLSIPRADTL DEY | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |