missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LPL Protein
A cDNA sequence encoding the LPL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 4023 |
---|---|
Name | LPL Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | LPL |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920889
|
enQuireBio™
QP12581-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15900889
|
enQuireBio™
QP12581-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910889
|
enQuireBio™
QP12581-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
4023 | |
Research Use Only | |
LPL | |
Human | |
Untagged | |
LPL was filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 50mM Acetate buffer, pH=4. |
LPL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MKHHHHHHAS ADQRRDFIDI ESKFALRTPE DTAEDTCHLI PGVAESVATC HFNHSSKTFM VIHGWTVTGM YESWVPKLVA ADQRRDFIDI ESKFALRTPE DTAEDTCHLI PGVAESVATC HFNHSSKTFM VIHGWTVTGM YESWVPKLVA ALYKREPDSN VIVVDWLSRA QEHYPVSAGY TKLVGQDVAR FINWMEEEFN YPLDNVHLLG YSLGAHAAGI AGSLTNKKVN RITGLDPAGP NFEYAEAPSR LSPDDADFVD VLHTFTRGSP GRSIGIQKPV GHVDIYPNGG TFQPGCNIGE AIRVIAERGL GDVDQLVKCS HERSIHLFID SLLNEENPSK AYRCSSKEAF EKGLCLSCRK NRCNNLGYEI SKVRAKRSSK MYLKTRSQMP YKVFHYQVKI HFSGTESETH TNQAFEISLY GTVAESENIP FTLPEVSTNK TYSFLIYTEV DIGELLMLKL KWKSDSYFSW SDWWSSPGFA IQKIRVKAGE TQKKVIFCSR EKVSHLQKGK APAVFVKCHD KSLNKKSG |