Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LGALS14 Protein
A cDNA sequence encoding the LGALS14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1590.00 CHF
Spezifikation
Name | LGALS14 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15990809
|
enQuireBio™
QP12560-1UG |
1 μg |
131.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910819
|
enQuireBio™
QP12560-5UG |
5 μg |
203.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15900819
|
enQuireBio™
QP12560-50UG |
50 μg |
1590.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
LGALS14 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The LGALS14 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSLPVP YTLPVSLPVG SCVIITGTPI LTFVKDPQLE VNFYTGMDED SDIAFQFRLH FGHPAIMNSR VFGIWRYEEK CYYLPFEDGK PFELCIYVRH KEYKVMVNGQ RIYNFAHRFP PASVKMLQVL RDISLTRVLI SD | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |