Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LFA 3 Protein
A cDNA sequence encoding the LFA 3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 1335.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 965
Name LFA 3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol CD58
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15990799
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12556-20ug
20 μg
141.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970799
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12556-100ug
100 μg
219.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15980799
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12556-1mg
1 mg
1335.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
965
Research Use Only
CD58
Human
Untagged
Each mg of CD58 contains 0.8 mg sucrose, 0.3 mg glycine, 0.25 mg sodium citrate dihydrate, and 4microg citric acid monohydrate.
LFA 3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Human
MVAGSDAGRA LGVLSVVCLL HCFGFISCFS QQIYGVVYGN VTFHVPSNVP LKEVLWKKQK DKVAELENSE FRAFSSFKNR VYLDTVSGSL TIYNLTSSDE DEYEMESPNI TDTMKFFLYV LESLPSPTLT CALTNGSIEV QCMIPEHYNS HRGLIMYSWD CPMEQCKRNS TSIYFKMEND LPQKIQCTLS NPLFNTTSSI ILTTCIPSSG HSRHRYALIP IPLAVITTCI VLYMNGILKC DRKPDRTNSN
Greater than 98.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.