Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LFA 3 Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Gen-ID (Entrez) | 965 |
| Name | LFA 3 Protein |
| Menge | 20 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Gensymbol | CD58 |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Spezies | Human |
| Proteinmarkierung | Untagged |
| Mehr anzeigen |