Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Leptin qA Protein
A cDNA sequence encoding the Leptin qA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 2435.00 CHF
Spezifikation
Name Leptin qA Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Leptin Quadruple Antagonist Mutant is capable of inhibiting leptin-induced proliferation of BAF/3 cells stably transected with the long form of human Leptin receptor. It also inhibits various Leptin effects in several in vitro bioassays.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15955078
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10758-10UG
10 μg
131.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975078
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10758-50UG
50 μg
203.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965078
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10758-1MG
1 mg
2435.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Leptin qA Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3.
Research Use Only
Leptin Quadruple Antagonist Mutant is capable of inhibiting leptin-induced proliferation of BAF/3 cells stably transected with the long form of human Leptin receptor. It also inhibits various Leptin effects in several in vitro bioassays.
Human
Untagged
Greater than 98.0% as determined by:(a) Gel filtration analysis. (b) Analysis by SDS-PAGE.