Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Leptin Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 650.00 CHF
Spezifikation
Name Leptin Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol LEP
Biologische Aktivität Bioactivity of Human Leptin was examined and confirmed in a Ba/F3 cell proliferation assay. This product has not been tested for in vivo use.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15955949
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5350-200UG
200 μg
107.00 CHF
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15945949
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5350-1MG
1 mg
251.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965949
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5350-5MG
5 mg
372.00 CHF
5 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15935949
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5350-10MG
10 mg
650.00 CHF
10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Leptin Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Bioactivity of Human Leptin was examined and confirmed in a Ba/F3 cell proliferation assay. This product has not been tested for in vivo use.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Research Use Only
LEP
Recombinant Protein
E. coli
MVPIQKVQDD TKTLIKTIVT RINDISHTQS VSSKQKVTGL DFIPGLHPIL TLSKMDQTLA VYQQILTSMP SRNVIQISND LENLRDLLHV LAFSKSCHLP WASGLETLDS LGGVLEASGY STEVVALSRL QGSLQDMLWQ LDLSPGC
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.