missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human LDL Protein

A cDNA sequence encoding the LDL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

275.00 CHF - 5970.00 CHF

Spezifikation

Name LDL Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15900789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12550-10MG
10 mg
275.00 CHF
10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15990779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12550-100MG
100 mg
955.00 CHF
100 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15910789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12550-1GRAM
1 g
5970.00 CHF
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

LDL Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications