missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human LDL Protein

A cDNA sequence encoding the LDL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12550-1gram

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15910789

  • 5970.00 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

LDL Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
1 g
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote