Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LCN2 / NGAL Protein
A DNA sequence encoding the Human LCN2 / NGAL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10190-ec-10ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983038
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_005555.2
LCN2 / NGAL Protein
Research Use Only
LCN2
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
3934
10 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
QDSTSDLIPA PPLSKVPLQQ NFQDNQFQGK WYVVGLAGNA ILREDKDPQK MYATIYELKE DKSYNVTSVL FRKKKCDYWI RTFVPGCQPG EFTLGNIKSY PGLTSYLVRV VSTNYNQHAM VFFKKVSQNR EYFKITLYGR TKELTSELKE NFIRFSKSLG LPENHIVFPV PIDQCIDG
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.