Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LCMT1 Protein
A cDNA sequence encoding the LCMT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | LCMT1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15930769
|
enQuireBio™
QP12544-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15920769
|
enQuireBio™
QP12544-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910769
|
enQuireBio™
QP12544-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
LCMT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The LCMT1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.15M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMATRQR ESSITSCCST SSCDADDEGV RGTCEDASLC KRFAVSIGYW HDPYIQHFVR LSKERKAPEI NRGYFARVHG VSQLIKAFLR KTECHCQIVN LGAGMDTTFW RLKDEDLLPS KYFEVDFPMI VTRKLHSIKC KPPLSSPILE LHSEDTLQMD GHILDSKRYA VIGADLRDLS ELEEKLKKCN MNTQLPTLLI AECVLVYMTP EQSANLLKWA ANSFERAMFI NYEQVNMGDR FGQIMIENLR RRQCDLAGVE TCKSLESQKE RLLSNGWETA SAVDMMELYN RLPRAEVSRI ESLEFLDEME LLEQLMRHYC LCWATKGGNE LGLKEITY | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |