Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAIR2 Protein
A cDNA sequence encoding the LAIR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Name | LAIR2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920719
|
enQuireBio™
QP12527-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910719
|
enQuireBio™
QP12527-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15900719
|
enQuireBio™
QP12527-1MG |
1 mg |
5210.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
LAIR2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
LAIR2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMQEGAL PRPSISAEPG TVISPGSHVT FMCRGPVGVQ TFRLEREDRA KYKDSYNVFR LGPSESEARF HIDSVSEGNA GLYRCLYYKP PGWSEHSDFL ELLVKGTVPG TEASGFDAP | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |