Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAGE3 Protein
A cDNA sequence encoding the LAGE3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 8270 |
---|---|
Name | LAGE3 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | LAGE3 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15930709
|
enQuireBio™
QP12524-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15920709
|
enQuireBio™
QP12524-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910709
|
enQuireBio™
QP12524-100UG |
100 μg |
1735.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
8270 | |
Research Use Only | |
LAGE3 | |
Human | |
His | |
The LAGE3 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT. |
LAGE3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRDADAD AGGGADGGDG RGGHSCRGGV DTAAAPAGGA PPAHAPGPGR DAASAARGSR MRPHIFTLSV PFPTPLEAEI AHGSLAPDAE PHQRVVGKDL TVSGRILVVR WKAEDCRLLR ISVINFLDQL SLVVRTMQRF GPPVSR | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |