Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KPNB1 Protein
A cDNA sequence encoding the KPNB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name KPNB1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15910679
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12514-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15990669
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12514-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15900679
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12514-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
KPNB1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
KPNB1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMELITIL EKTVSPDRLE LEAAQKFLER AAVENLPTFL VELSRVLANP GNSQVARVAA GLQIKNSLTS KDPDIKAQYQ QRWLAIDANA RREVKNYVLQ TLGTETYRPS SASQCVAGIA CAEIPVNQWP ELIPQLVANV TNPNSTEHMK ESTLEAIGYI CQDIDPEQLQ DKSNEILTAI IQGMRKEEPS NNVKLAATNA LLNSLEFTKA NFDKESERHF IMQVVCEATQ CPDTRVRVAA LQNLVKIMSL YYQYMETYMG PALFAITIEA MKSDIDEVAL QGIEFWSNVC DEEMDLAIEA SEAAEQGRPP EHTSKFYAKG ALQYLVPILT QTLTKQDEND DDDDWNPCKA AGVCLMLLAT CCEDDIVPHV LPFIKEHIKN PDWRYRDAAV MAFGCILEGP EPSQLKPLVI QAMPTLIELM KDPSVVVRDT AAWTVGRICE LLPEAAINDV YLAPLLQCLI EGLSAEPRVA SNVCWAFSSL AEAAYEAADV ADDQEEPATY CLSSSFELIV QKLLETTDRP DGHQNNLRSS AYESLMEIVK NSAKDCYPAV QKTTLVIMER LQQVLQMESH IQSTSDRIQF NDLQSLLCAT LQNVLRKVQH QDALQISDVV MASLLRMFQS TAGSGGVQED ALMAVSTLVE VLGGEFLKYM EAFKPFLGIG LKNYAEYQVC LAAVGLVGDL CRALQSNIIP FCDEVMQLLL ENLGNENVHR SVKPQILSVF GDIALAIGGE FKKYLEVVLN TLQQASQAQV DKSDYDMVDY LNELRESCLE AYTGIVQGLK GDQENVHPDV MLVQPRVEFI LSFIDHIAGD EDHTDGVVAC AAGLIGDLCT AFGKDVLKLV EARPMIHELL TEGRRSKTNK AKTLATWATK ELRKLKNQA
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.