Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK3 Protein
A cDNA sequence encoding the KLK3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 354
Name KLK3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol KLK3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15910649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12506-HIS-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Zum Warenkorb hinzufügen
15900649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12506-HIS-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15990639
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP12506-HIS-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
354
Research Use Only
KLK3
Human
His
KLK3 protein filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl pH 7.4.
KLK3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
IVGGWECEKH SQPWQVLVAS RGRAVCGGVL VHPQWVLTAA HCIRNKSVIL LGRHSLFHPE DTGQVFQVSH SFPHPLYDMS LLKNRFLRPG DDSSHDLMLL RLSEPAELTD AVKVMDLPTQ EPALGTTCYA SGWGSIEPEE FLTPKKLQCV DLHVISNDVC AQVHPQKVTK FMLCAGRWTG GKSTCSGDSG GPLVCNGVLQ GITSWGSEPC ALPERPSLYT KVVHYRKWIK DTIVANP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.