Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KDSR Protein
A cDNA sequence encoding the KDSR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name KDSR Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15910569
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12483-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15900569
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12483-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15990559
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12483-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
KDSR Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The KDSR solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol, 0.1M NaCl and 0.1mM PMSF.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKPLALPGAH VVVTGGSSGI GKCIAIECYK QGAFITLVAR NEDKLLQAKK EIEMHSINDK QVVLCISVDV SQDYNQVENV IKQAQEKLGP VDMLVNCAGM AVSGKFEDLE VSTFERLMSI NYLGSVYPSR AVITTMKERR VGRIVFVSSQ AGQLGLFGFT AYSASKFAIR GLAEALQMEV KPYNVYITVA YPPDTDTPGF AEENRTKPLE TRLISETTSV CKPEQVAKQI VKDAIQGNFN SSLGSD
KDSR purity was found to be greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.