missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human KCTD11 Protein

A cDNA sequence encoding the KCTD11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12480-1mg

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15910559

  • 7525.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

KCTD11 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MLGAMFRAGT PMPPNLNSQG GGHYFIDRDG KAFRHILNFL RLGRLDLPRG YGETALLRAE ADFYQIRPLL DALRELEASQ GTPAPTAALL HADVDVSPRL VHFSARRGPH HYELSSVQVD TFRANLFCTD SECLGALRAR FGVASGDRAE GSPHFHLEWA PRPVELPEVE YGRLGLQPLW TGGPGERREV VGTPSFLEEV LRVALEHGFR LDSVFPDPED LLNSRSLRFV RH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
KCTD11 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote