Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human JDP2 Protein
A cDNA sequence encoding the JDP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1590.00 CHF
Spezifikation
Name | JDP2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900529
|
enQuireBio™
QP12470-1UG |
1 μg |
131.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15920529
|
enQuireBio™
QP12470-5UG |
5 μg |
203.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910529
|
enQuireBio™
QP12470-50UG |
50 μg |
1590.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
JDP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
JDP2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 1mM DTT, 1mM EDTA and 250mM imidazole. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMPGQI PDPSVTTGSL PGLGPLTGLP SSALTVEELK YADIRNLGAM IAPLHFLEVK LGKRPQPVKS ELDEEEERRK RRREKNKVAA ARCRNKKKER TEFLQRESER LELMNAELKT QIEELKQERQ QLILMLNRHR PTCIVRTDSV KTPESEGNPL LEQLEKK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |