Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IYD Protein
A cDNA sequence encoding the IYD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name IYD Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15930519
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12467-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15920519
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12467-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15910519
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12467-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
IYD Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
IYD protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDRSMEKK KGEPRTRAEA RPWVDEDLKD SSDLHQAEED ADEWQESEEN VEHIPFSHNH YPEKEMVKRS QEFYELLNKR RSVRFISNEQ VPMEVIDNVI RTAGTAPSGA HTEPWTFVVV KDPDVKHKIR KIIEEEEEIN YMKRMGHRWV TDLKKLRTNW IKEYLDTAPI LILIFKQVHG FAANGKKKVH YYNE
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.