Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ITLN1 / Omentin Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 7090.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_060095.2
Gen-ID (Entrez) 55600
Name ITLN1 / Omentin Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5262-2UG
2 μg
107.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5262-10UG
10 μg
251.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5262-100UG
100 μg
940.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15995789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5262-500UG
500 μg
4315.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5262-1MG
1 mg
7090.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NP_060095.2
ITLN1 / Omentin Protein
Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MNQLSFLLFL IATTRGWSTD EANTYFKEWT CSSSPSLPRS CKEIKDECPS AFDGLYFLRT ENGVIYQTFC DMTSGGGGWT LVASVHENDM RGKCTVGDRW SSQQGSKADY PEGDGNWANY NTFGSAEAAT SDDYKNPGYY DIQAKDLGIW HVPNKSPMQH WRNSSLLRYR TDTGFLQTLG HNLFGIYQKY PVKYGEGKCW TDNGPVIPVV YDFGDAQKTA SYYSPYGQRE FTAGFVQFRV FNNERAANAL CAGMRVTGCN TEHHCIGGGG YFPEASPQQC GDFSGFDWSG YGTHVGYSSS REITEAAVLL FYR
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.
55600
Research Use Only
ITLN1
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate and 5:1 mannitol to protein, pH 7.5