Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IRF 5 Protein
A cDNA sequence encoding the IRF 5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 3663
Name IRF 5 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol IRF5
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15910489
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12459-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15900489
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12459-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15990479
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12459-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
3663
Research Use Only
IRF5
Human
His
IRF5 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT.
IRF 5 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSPPTL QPPTLQPPVV LGPPAPDPSP LAPPPGNPAG FRELLSEVLE PGPLPASLPP AGEQLLPDLL I
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.