Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IP-10 / CXCL10 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP1011-1 mg
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15942868
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001556.2
IP-10 / CXCL10 Protein
Research Use Only
CXCL10
Recombinant Protein
E. coli
VPLSRTVRCT CISISNQPVN PRSLEKLEII PASQFCPRVE IIATMKKKGE KRCLNPESKA IKNLLKAVSK ERSKRSP
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
3627
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human IP-10 / CXCL10 induces Human T cell chemotaxis (significanty different from control at Human IP-10 / CXCL10 concentrations greater than 5 ng/ml).
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA