Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Inhibin alpha A Chain Protein
A cDNA sequence encoding the Inhibin alpha A Chain was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 6945.00 CHF
Spezifikation
Name Inhibin alpha A Chain Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15910459
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12449-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15990449
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12449-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15900459
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12449-1MG
1 mg
6945.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Inhibin alpha A Chain Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Inhibin-A alpha chain is supplied in 20mM Tris HCl (pH 8), 5mM EDTA and 50% glycerol.