Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IMPA2 Protein
A cDNA sequence encoding the IMPA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | IMPA2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920409
|
enQuireBio™
QP12433-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15900409
|
enQuireBio™
QP12433-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910409
|
enQuireBio™
QP12433-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
IMPA2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The IMPA2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer(pH 8.0), 10% glycerol and 2mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKPSGEDQAA LAAGPWEECF QAAVQLALRA GQIIRKALTE EKRVSTKTSA ADLVTETDHL VEDLIISELR ERFPSHRFIA EEAAASGAKC VLTHSPTWII DPIDGTCNFV HRFPTVAVSI GFAVRQELEF GVIYHCTEER LYTGRRGRGA FCNGQRLRVS GETDLSKALV LTEIGPKRDP ATLKLFLSNM ERLLHAKAHG VRVIGSSTLA LCHLASGAAD AYYQFGLHCW DLAAATVIIR EAGGIVIDTS GGPLDLMACR VVAASTREMA MLIAQALQTI NYGRDDEK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |