missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IMMP2L Protein

A cDNA sequence encoding the IMMP2L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12430-1mg

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15910399

  • 3905.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

IMMP2L Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRVEGASM QPSLNPGGSQ SSDVVLLNHW KVRNFEVHRG DIVSLVSPKN PEQKIIKRVI ALEGDIVRTI GHKNRYVKVP RGHIWVEGDH HGHSFDSNSF GPVSLGLLHA HATHILWPPE RWQKLESVLP PERLPVQREE E
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
IMMP2L protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 50% glycerol and 1mM DTT.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote