Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IMMP2L Protein
A cDNA sequence encoding the IMMP2L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | IMMP2L Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15930399
|
enQuireBio™
QP12430-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15920399
|
enQuireBio™
QP12430-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910399
|
enQuireBio™
QP12430-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
IMMP2L Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
IMMP2L protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 50% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRVEGASM QPSLNPGGSQ SSDVVLLNHW KVRNFEVHRG DIVSLVSPKN PEQKIIKRVI ALEGDIVRTI GHKNRYVKVP RGHIWVEGDH HGHSFDSNSF GPVSLGLLHA HATHILWPPE RWQKLESVLP PERLPVQREE E | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |