Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL35 Protein
A cDNA sequence encoding the IL35 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1365.00 CHF
Spezifikation
Name IL35 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15920379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12423-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15910379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12423-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15900379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12423-100UG
100 μg
1365.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
IL35 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Lyophilized from a concentrated solution containing 10mM Na2PO4 pH 7.5 and 30mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human (HEK293)
EBI3 subunit:RKGPPAALTL PRVQCRASRY PIAVDCSWTL PPAPNSTSPV SFIATYRLGM AARGHSWPCL QQTPTSTSCT ITDVQLFSMA PYVLNVTAVH PWGSSSSFVP FITEHIIKPD PPEGVRLSPL AERQLQVQWE PPGSWPFPEI FSLKYWIRYK RQGAARFHRV GPIEATSFIL RAVRPRARYY VQVAAQDLTD YGELSDWSLP ATATMSLGK p35 subunit:RNLPVATPDP GMFPCLHHSQ NLLRAVSNML QKARQTLEFY PCTSEEIDHE DITKDKTSTV EACLPLELTK NESCLNSRET SFITNGSCLA SRKTSFMMAL CLSSIYEDLK MYQVEFKTMN AKLLMDPKRQ IFLDQNMLAV IDELMQALNF NSETVPQKSS LEEPDFYKTK IKLCILLHAF RIRAVTIDRV MSYLNAS
Greater than 95.0% as determined by analysis by SDS-PAGE.